Merck
27097-U
Supelco
セプタム、赤色PTFE/シリコン
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥5,710
¥5,710
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥5,710
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥5,710
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
物質
red PTFE/white silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径×厚み
8 mm × 1.5 mm
適合性
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)