Merck
20980-U
Hamilton®シリンジ、7000シリーズ、ナールドハブ
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
別名:
Precision Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,800
¥19,800
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥19,800
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
24 ga (bevel tip)
特徴
Sample contained in needle (no dead volume)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 88011
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 微量容積の迅速注入
  • サンプルをニードルに入れることによる死容積の削減
  • 最大6000 psiまでの注入圧で液漏れを起こしません
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)