Merck
Z115150
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
直径× H
20 mm × 65 mm
容量
5 mL
フィッティング
20-400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
目盛付き。加圧滅菌処理が可能なホウケイ酸塩USPタイプ1ガラス。PTFEコートのゴム製セプタム。
脚注
Wheaton V-バイアルのガラスは、ヒ素とガラス粉末の試験に対するUSPおよびEPのタイプIガラス要件を満たしています。
法的情報
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4