Merck
27111
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It was also used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of the oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
関連製品
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Goodridge, Carolyn F., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Peters, Leon I., and Dan Yakir.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)