グレード
for molecular biology
品質水準
使用法
kit sufficient for >100 standard transformations
テクニック
transformation: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- そのまま使用可能です。
- 必要なプラスミドDNAはわずか10 ngです。
- どのような酵母株にも対応できます。
構成
- Transformation Buffer; 100 ml; 100 mM lithium acetate, 10 mM Tris HCl, pH 7.6, and 1 mM EDTA
- Plate Buffer; 100 ml; 40% PEG, 100 mM lithium acetate, 10 mM Tris HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
- Deoxyribonucleic acid from salmon teste, 10 mg/ml; 2 x 1 ml
- Control Yeast Plasmid DNA pRS316 carrying the ura gene; 10 μg
- Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplement Without Uracil; 1 g
原理
関連製品
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains, which cannot grow without a specific medium component (an amino acid, purine, or pyrimidine)
酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.