Merck
G5516
Sigma-Aldrich
グリセロール
for molecular biology, ≥99.0%
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
reagent
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
expl. lim.
≥2.7-19.0 %
テクニック
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
不純物
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
溶解性
water: 1 mL/mL, clear, colorless
密度
1.25 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
アプリケーション
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
その他の活性
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールは、無臭、無色で粘性があり、甘味性の液体として存在します。石油化学原料からだけでなく、天然にも由来します。グリセロールは、幅広いアプリケーションを持ち、事実上最も高価値で汎用的な化学基質の1つです。医薬品の製剤化、化粧品、食料品、および洗面化粧品において、軟化剤、溶媒、甘味料として使用できます。非常に安定であり、常温で簡単に保存できます。また、非刺激性で、環境への悪影響もありません。
アプリケーション
グリセロールは、以下に使用されています:
  • 免疫蛍光法のための封入剤の成分として。
  • Mycobacterium tuberculosisおよびMycobacterium aviumの細胞培養における添加剤として。
  • 酵素的バイオ燃料電池の設計における燃料として。
  • 中性および酸性糖鎖の解析のための、4-HCCAおよび3-アミノキノリンとの液体混成マトリックスとして。
  • 高速原子衝撃MSのためのマトリックスとして。
グリセロールは、MALDI(マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析法)解析による定量実験のための液体マトリックスとして使用されることもあります。
生物化学的/生理学的作用
グリセロールは、吸湿性であり、3つの親水性のアルコール性水酸基を有するため水に溶けます。分子間および分子内の両方の水素結合を形成し、非常に柔軟な分子を形成します。 グリセリンの生理学的効果は、細胞を介した免疫に基づき、IgGの生産とヒスタミンの遊離を増加させます。
特徴および利点
本製品は、ヌクレアーゼとプロテアーゼの存在に関する分析が実施済みです。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
本製品は、研究目的にのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には適しません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
G5516-6X1L:4548173197906
G5516-EW:
G5516-100ML-C:
G5516-1VL-KC:
G5516-1L-C:
G5516-VAR:
G5516-BULK:
G5516-500ML:4548173197890
2007116:
G5516-1L:4548173197876
2530128:
G5516-4L:
G5516-100ML:4548173197869
G5516-BULK-C:
G5516-1VL:4548173197883
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2) , 139-150 (2006)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
プロトコル
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.