製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (anhydrous basis)
フォーム
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
34.0-37.0% water
pH
6.5-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
53-56 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: <0.04
λ: 280 nm Amax: <0.03
SMILES記法
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62393-100G-F:
62393-BULK-F:
62393-500G-F:
62393-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)