Merck
T8885
Sigma-Aldrich
トロンビン ヒト血漿由来
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
別名:
第 IIa因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human plasma
品質水準
フォーム
lyophilized powder
包装
vial of ≥10 NIH units
不純物
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... F2(2147)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トロンビンは、止血における最終的な凝固プロテアーゼであり、凝固効果および抗凝固効果の両方を促進します。
アプリケーション
トロンビンは、アフィニティタグを除去するためのトロンビン認識部位を含む、リコンビナント融合タンパク質の部位特異的切断に使用されます。トロンビンは、主な整形外科手術における静脈血栓塞栓症予防としての、低分子量ヘパリン(LMWH)の他の抗凝固剤に対する効率および安全性の比較研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Arg-Glyを選択的に切断するセリンプロテア-ゼは、フィブリノ-ゲン内に結合し、フィブリンおよびfibrinopeptide A、Bを形成します。
単位の定義
活性は、NIHのThrombin Reference Standardとの直接比較によって得られるNIH unitで表しています。
再構成
1 mLのH2Oで再溶解する場合、バイアル1本あたり、10 mgの子ウシ血清アルブミン、0.15 M NaCl、0.05 Mクエン酸ナトリウム(pH 6.5)を含有します。
アナリシスノート
NIHのアッセイでは、Biggs法の変法に基づいて、トロンビンサンプル(1%緩衝アルブミン溶液で安定化)0.1 mLと、基質として希釈血漿(同量の生理食塩水で希釈)0.2 mLを用います。凝固時間が15~25秒の範囲のものだけを用いてトロンビン濃度を決定します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「 thrombin」をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されています(公衆衛生法L1211-1条パラグラフ2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法L1245-5-1条のIIのとおり、フランス研究技術省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認していることになります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T8885-1VL:
T8885-PH:
T8885-BULK:
T8885-VAR:
T8885-25VL:
T8885PROC:
T8885-10VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nathalie Busschaert et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 23(6), e202100670-e202100670 (2022-01-06)
The thrombin binding aptamer (TBA) is a 15-mer DNA oligonucleotide (5'-GGT TGG TGT GGT TGG-3'), that can form a stable intramolecular antiparallel chair-like G-quadruplex structure. This aptamer shows anticoagulant properties by interacting with one of the two anion binding sites
Diana M Sobieraj et al.
Pharmacotherapy, 32(9), 799-808 (2012-06-30)
To evaluate the comparative efficacy and safety of low-molecular-weight heparins (LMWHs) versus other anticoagulants as venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgery. Systematic review with meta-analysis of 37 randomized controlled trials. Patients undergoing total hip replacement, total knee replacement, or
Michael Hultström et al.
Biomedicines, 10(6) (2022-06-25)
Hypercoagulation and endothelial dysfunction play central roles in severe forms of COVID-19 infections, but the molecular mechanisms involved are unclear. Increased plasma levels of the inflammatory cytokine and TIE2 receptor antagonist Angiopoietin-2 were reported in severely ill COVID-19 patients. In
Shenghui Huang et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 29(4), 1170-1187 (2022-02-01)
The development of more efficacious, non-hormonal therapeutics for endometriosis is still an unmet medical need begging to be fulfilled. Growing evidence indicates that endometriotic lesions are wounds undergoing repeated tissue injury and repair, and, as such, platelets play an important
Meihua Hao et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 20(1), 85-85 (2022-06-07)
Women with endometriosis have been shown to have a reduced vagal tone as compared with controls and vagotomy promoted while vagus nerve stimulation (VNS) decelerated the progression of endometriosis in mice. Extensive research also has shown that the activation of