詳細
F2遺伝子はトロンビンタンパク質をコードし、ヒト染色体の11p11.2にマッピングされています。
アプリケーション
ヒト血漿由来トロンビンは、以下の用途に使用されています:
- CaCl2溶解し、ポリエチレングリコール化フィブリノゲン/細胞溶液に添加してフィブリン生成に
- ウェルプレート上でのフィブリン重合に
- プロテイナーゼ活性化受容体(PAR1、PAR3、PAR4)に対する内因性アゴニストプロテイナーゼとして細胞の刺激に
生物化学的/生理学的作用
トロンビンはエンド型セリンプロテアーゼで、血管障害が誘導する白血球、血小板、内皮細胞、および間葉細胞の産生を刺激します。この作用はGタンパク質共役受容体を介しています。トロンビンの触媒作用によりフィブリノーゲンのArg−Gly結合が切断され、フィブリンが生成され、フィブリノペプチドAとBが放出されます。 in vivoでのトロンビンは、肝臓で産生されるチモーゲン・プロトロンビン(第II因子)が主です。プロトロンビンは凝固活性因子であり、高値の場合は癌が示唆されます。トロンビンは融合タンパク質の切断に使用できます。トロンビン対融合タンパク質比1:500で融合タンパク質を切断できます。
Arg-Glyを選択的に切断するセリンプロテア-ゼは、フィブリノ-ゲン内に結合し、フィブリンおよびfibrinopeptide A、Bを形成します。
単位の定義
活性は、NIHのThrombin Reference Standardとの直接比較によって得られるNIH unitで表しています。
物理的形状
pH 6.5の生理食塩水クエン酸ナトリウムバッファ-の凍結乾燥品
アナリシスノート
NIHのアッセイでは、Biggs法の変法に基づいて、トロンビンサンプル(1%緩衝アルブミン溶液で安定化)0.1 mLと、基質として希釈血漿(同量の生理食塩水で希釈)0.2 mLを用います。凝固時間が15~25秒の範囲のものだけを用いてトロンビン濃度を決定します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「 thrombin」をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されています(公衆衛生法L1211-1条パラグラフ2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法L1245-5-1条のIIのとおり、フランス研究技術省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認していることになります。
インヒビター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T7009-1KU-PW:
T7009-1KU:
T7009-5KU:
T7009-PH:
T7009-250UN-PW:
T7009-100UN:
T7009-250UN:
T7009-BULK:
T7009-5KU-PW:
T7009-VAR:
T7009-100UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Integrin alphavbetabgr3-RGDS interaction mediates fibrin-induced morphological changes of glomerular endothelial cells
Kidney International, 56(4), 1413-1422 (1999)
Epidemiology and pathophysiology of cancer-associated thrombosis
British Journal of Cancer, 102(S1), S2-S2 (2010)
Signal transduction for proteinase-activated receptor-2-triggered prostaglandin E2 formation in human lung epithelial cells
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 315(2), 576-589 (2005)
Circulation, 96(5), 1612-1615 (1997-10-07)
In many case-control as well as epidemiological studies, increased lipoprotein(a) [Lp(a)] levels are considered to constitute an independent risk factor for premature coronary artery and cerebrovascular disease. Lp(a) resembles an LDL particle with an additional linked protein [apolipoprotein(a), apo(a)], whose
Protease-activated receptor 3 is a second thrombin receptor in humans
Nature, 386(6624), 502-502 (1997)
資料
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.