Merck
10602400001
Roche
トロンビン
from human plasma
別名:
トロンビン, 凝固因子Iia
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 UNITS
¥19,680
¥19,680
単価¥24,600割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
20 UNITS
¥19,680
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
¥19,680
単価¥24,600割引20%
在庫あり詳細
由来生物
human plasma
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
~120 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym TH as the substrate.)
分子量
Mr ~33.6 kDa
包装
pkg of 20 U
メーカー/製品名
Roche
最適pH
8.2-9.0
輸送温度
wet ice
詳細
トロンビンはNa+活性化アロステリックセリンプロテアーゼです。キモトリプシンファミリーに属します。[1]トロンビンは、ジスルフィド結合で共有結合した36残基(A鎖)及び259残基(B鎖)の2本のポリペプチド鎖で構成されています。[1]
トロンビンは凝固第IIa因子です。[2]アルギニンのカルボキシル側でペプチド及びエステル結合を特異的に加水分解するセリンエンドペプチダーゼです。[3]この酵素はフィブリノゲンをフィブリンに変換します。[4]製品にはEDTAの他に安定化剤が含まれます。
アプリケーション
トロンビンは、血液凝固研究、医学研究、タンパク質構造解析、生化学研究において使用されます。血小板の刺激に使用されています。[5][6]
トロンビンは組換えRELM(レジスチン様分子ファミリーの分子)の発現及び精製に使用されています。[7]また血小板のフィブリノゲン[8][9]上での拡張及び免疫染色にも使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
トロンビンは血液凝固において重要な役割を果たします。トロンビンは、フィブリノゲンが不溶性のフィブリン塊に変化する際の凝血原となります。トロンビンは、プロテインCを活性化することにより抗凝固剤として作用することも可能です。[1]
物理的形状
凍結乾燥粉末
調製ノート
保存条件(標準溶液):−15~−25℃
阻害剤:DFP、TLCK、PMSF、ベンズアミジン、α1-アンチトリプシン、α2-マクログロブリン、アンチトロンビンIIIヘパリン、ヒルジン、APMSF
再構成
溶解液は20 mM EDTAを含有しています。
要注意:
トロンビンはガラス表面に吸着しますので、バイアル及びピペットはプラスチック製のものをお使いください。
保管および安定性
2~8℃の乾燥状態で保存してください。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Partially defective store operated calcium entry and Hem (ITAM) signaling in platelets of serotonin transporter deficient Mice.
Wolf K, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0147664-e0147664 (2016)
Scott Kaatz et al.
American journal of hematology, 87 Suppl 1, S141-S145 (2012-04-05)
The new oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban and apixaban have advantages over warfarin which include no need for laboratory monitoring, less drug-drug interactions and less food-drug interactions. However, there is no established antidote for patients who are bleeding or require emergent
Hsiao-Chuan Liu et al.
Journal of biophotonics, 14(3), e202000364-e202000364 (2020-12-15)
Embolectomy is one of the emergency procedures performed to remove emboli. Assessing the composition of human blood clots is an important diagnostic factor and could provide guidance for an appropriate treatment strategy for interventional physicians. Immunostaining has been used to
Thrombin: Physiology and Disease (2010)
Jarrod J Sandow et al.
The EMBO journal, 40(20), e107237-e107237 (2021-09-16)
BAK and BAX, the effectors of intrinsic apoptosis, each undergo major reconfiguration to an activated conformer that self-associates to damage mitochondria and cause cell death. However, the dynamic structural mechanisms of this reconfiguration in the presence of a membrane have