Merck
S9009
Sigma-Aldrich
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
thrombin substrate, ≥97% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥49,700
25 MG
¥92,400
¥49,700
単価¥71,000割引30%
出荷予定日2025年3月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥49,700
25 MG
¥92,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30N8O5 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
535.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥49,700
単価¥71,000割引30%
出荷予定日2025年3月20日
製品名
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
InChI Key
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
基質
トロンビンの発色性基質。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9009-5MG:
S9009-1MG:
S9009-25MG:
S9009-VAR:
S9009-BULK:
S9009-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Duncan et al.
Clinical chemistry, 31(6), 853-855 (1985-06-01)
Automated procedures involving a chromogenic substrate sensitive to thrombin-sarcosine-Pro-Arg p-nitroanilide were compared with conventional tests for prothrombin times and activated partial thromboplastin times (APTT) and with specific assays for factors V, VII, VIII, IX, X, XI, and XII. The reproducibility
Usman Bacha et al.
Chemical biology & drug design, 72(1), 34-49 (2008-07-10)
Coronaviruses comprise a large group of RNA viruses with diverse host specificity. The emergence of highly pathogenic strains like the SARS coronavirus (SARS-CoV), and the discovery of two new coronaviruses, NL-63 and HKU1, corroborates the high rate of mutation and
プロトコル
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.