由来生物
human plasma
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 9383
フォーム
lyophilized
比活性
≥1000 NIH units/mg protein
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
water: 1 mg/mL
aqueous buffer: soluble
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- as a component of endothelial growth medium (EGM) media for the transplantation and reisolation of Kaposi′s sarcoma-associated herpesvirus-human endothelial cell line (KSHV-HuARLT) cells from mice[3]
- for the fabrication of fibrin gels[4]
- as a component of EGM media for viral copy number analysis of KSHV-HuARLT cells and matrigel implant[5]
生物化学的/生理学的作用
警告
単位の定義
物理的形状
調製ノート
再構成
アナリシスノート
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605190-100U-M:
605190-100U:
605190-1000U:
605190-1000U-M:
605190-5TU:
605190-U:
605190-1000RU:
605190-100RU:
605190-5TU-M:
試験成績書(COA)