Merck
T0440
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
別名:
TMB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
product name
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)液体基質システム, ELISA用, peroxidase substrate
品質水準
形状
liquid
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
TMB基質は、西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)で発色する基質です。
アプリケーション
TMB基質は、西洋ワサビペルオキシダーゼ複合体を使うELISA法で用いられます。TMB基質から、370nmまたは655nmで測定できる可溶性の青色反応生成物が生じます。この反応を酸で停止すると、黄色の反応生成物が生じ、450nmでの正確な吸光度測定が可能になります。
TMB基質の使用方法:
  • メルクが提供するTMB基質は、すぐに使用できる、TMB含有ペルオキシダーゼ基質を弱酸性緩衝液で調製しております。ペルオキシダーゼとの反応前の基質は、無色~淡青緑色の溶液です。この基質系はペルオキシダーゼと反応すると青色の反応生成物を生じます。
  • 酸を加えてアッセイの終点に達したら、450nmでのTMB基質の吸光度を測定します。
  • メルクのTMB基質は、ELISA(マイクロウェル)法に推奨されており、ヘンドラウイルス糖タンパク質、テトラコサクチド、sIgA、好中球細胞外トラップ(NET)を検出するための西洋ワサビペルオキシダーゼ抗体複合体の基質として、さまざまなアッセイで使用されています。
  • 3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)液基質系は、膜用途にはお勧めしません。TMB基質は可溶性反応生成物を生成するため、組織染色やブロッティングにはお勧めしません。
:TMB基質は光感受性なので、直射日光や紫外線は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T0440-100ML:
T0440-BULK:
T0440-5X1L:
T0440-100ML-PW:
T0440-VAR:
T0440-50ML-KC:
T0440-1L-PW:
T0440-1L-BULK:
T0440-1L:
T0440-100ML-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Myeloid-specific deletion of peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) mitigates atherosclerosis.
Liu Y, et al.
Frontiers in immunology, 9(4), 1680-1680 (2018)
Denise Traxler et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 473, 127-132 (2017-08-29)
Heat shock proteins (HSPs) represent intracellular mechanisms of stress response. Clinical implications of their (systemic) expression in patients with chronic heart failure (HF) remain inconclusive. In outpatients with chronic stable HF plasma HSP27 levels were measured using ELISA. Patients were
Spontaneous and tetracosactide-induced anti-ACTH antibodies in man
Gan EH, et al.
Clinical Endocrinology, 84(4), 489-495 (2016)
Young Children Display Diurnal Patterns of Salivary IgA and Alpha-Amylase Expression Which Are Independent of Food Intake and Demographic Factors
Lim PW, et al.
BioMed Research International, 2019 (2019)
Marco Maccarini et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(38), 9988-9996 (2017-08-29)
OprF has a central role in Pseudomonas aeruginosa virulence and thus provides a putative target for either vaccines or antibiotic cofactors that could overcome the bacterium's natural resistance to antibiotics. Here we describe a procedure to optimize the production of