B7632
N-ベンゾイル-Phe-Val-Arg-p-ニトロアニリド 塩酸塩
chromogenic, protease substrate, ≥98% (TLC), powder
別名:
N-ベンゾイル-L-フェニルアラニル-L-バリル-L-アルギニン-4-ニトロアリニド 塩酸塩
サイズを選択してください
¥31,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥31,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
おすすめの製品
製品名
N-ベンゾイル-Phe-Val-Arg-p-ニトロアニリド 塩酸塩, protease substrate
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C33H40N8O6.ClH/c1-21(2)28(40-31(44)27(20-22-10-5-3-6-11-22)39-29(42)23-12-7-4-8-13-23)32(45)38-26(14-9-19-36-33(34)35)30(43)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47;/h3-8,10-13,15-18,21,26-28H,9,14,19-20H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,45)(H,39,42)(H,40,44)(H4,34,35,36);1H/t26-,27-,28-;/m0./s1
InChI Key
PYVSMZDQQUZGPF-JAQKLANPSA-N
包装
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7632-5MG:
B7632-VAR:
B7632-BULK:
B7632-1MG:
B7632-10MG:
B7632-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.