スキップする
F3879
フィブリノーゲン ヒト血漿由来
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Fibrinogen from human plasma
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
第I因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥20,400
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥36,500
1 g
在庫from市川市大町368
¥97,100
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥397,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
human plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
¥20,400
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
quality
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
50-70% protein (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
フィブリノゲンまたは第I因子は、凝固に関与し、トロンビンによりフィブリンに変換される血液タンパク質です。フィブリノーゲンの分子量は、約340 kDaです。
Application
フィブリノゲンは、ネズミマクロファージからのTNF-様細胞毒性因子の放出を誘発するために使用されました。[1]これは、二光子重合-マイクロ成形技術による制御されたマイクロスケール構造を有するフィブリン足場の製造に使用されました。[2]
フィブリノゲンは、血漿サンプルと血清サンプルとを判別するためのフィブリノゲン特異的サンドイッチ酵素結合性免疫吸着検定法マイクロアレイアッセイの開発にも使用されました。[3]
ヒト血漿由来のフィブリノゲンは、以下の目的で使用されています:
  • フィブリンヒドロゲルの生産用[4]
  • フィブリン-MSC(間葉系幹細胞)-軟骨構築物の調製用[5]
  • 水晶振動子マイクロバランス(QCM)を用いたPFDA-co-DEGDME(ジエチレングリコールジメチルエーテル)表面のタンパク質忌避特性の分析用
Biochem/physiol Actions
タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。
フィブリノ-ゲンは、タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。 この凝固カスケ-ドは、フィブリノ-ゲンをフィブリンに変換するトロンビンの生成をもって完了します。トロンビンはフィブリノ-ゲンを迅速にタンパク質分解し、fibrinopeptide Aを遊離します。Fibrinopeptide Aが遊離するとフィブリン分子が生じます。この時点ではまだフィブリン分子は不溶性ではありませんが、フィブリン分子は近くにあるフィブリン分子やフィブリノ-ゲン分子と複合体を形成する傾向があります。さらに、トロンビンが第二のペプチドであるfibrinopeptide Bをフィブリンから切断します。切断により生じたフィブリンモノマ-は自然に重合し、不溶性ゲルを形成します。重合したフィブリンは非共有結合と静電気的引力によってひとつにまとまり、トロンビンがfactor XIIIに作用することによって産生されるアミノ基転移酵素であるfactor XIIIaにより安定化されます。こうして生じた不溶性フィブリン凝集物(凝塊)と凝集した血小板が損傷血管を塞ぎ、それ以後の出血を防ぎます。血漿フィブリノ-ゲン量は、炎症過程が体内に生じているか否かの非特異的な指標となります。哺乳動物に由来するフィブリノ-ゲンは、どの哺乳動物に由来するトロンビンによっても切断されます。
Features and Benefits
原材料は、HIVおよびHBsAgの検査において陰性
Physical form
約15%のクエン酸ナトリウムと約25%の塩化ナトリウムを含有する凍結乾燥粉末です。
Preparation Note
フィブリノゲンを可溶化するための最適な方法は、フィブリノゲンが水に溶けないので、温かい(37℃)生理食塩水の上に層状に重ねることです。 生理食塩水濃度は、0.85~0.9%の範囲内にあります。 フィブリノゲン-生理食塩水は穏やかに攪拌することができますが、ボルテックスしてはいけません。 フィブリノゲンは、ゆっくりと溶けて濁りのある溶液を生じます。 フィブリノゲンは滅菌フィルターでろ過できますが、0.1 μフィルターを通過しない場合があります。 シリンジと「ボタン」フィルターを使用して陽圧で0.2 μフィルターを提案します。 ろ過中に分子が分解するため、真空ろ過は使用しないでください。
Analysis Note
タンパク量はビウレット法で測定
Disclaimer
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
341578F6755F8630
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
biological source
bovine plasma
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
50-70% protein (biuret)
concentration
-
concentration
60-80% (biuret)
concentration
65-85% (biuret)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
form
powder
form
lyophilized
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I'm evaluating the direct fibrinolytic activity of a bacterial enzyme using your fibrinogen products. Could you confirm if these contain any trace amounts of plasminogen?
    1 回答
    1. Unfortunately, this product is not tested for the presence of plasminogen.
      役に立ちましたか?
レビュー
1–2/2 レビュー  
アクティブなフィルタ
  1. Nebraska
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星4/5個です。
    Consistently gave satisfactory results
    I have used this product for many of my fibrin based gels and got good results. This product bodes well with thrombin (by Sigma) and the clotting time is as expected.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. Columbia, MO
    • 2件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Fibrinogen from human plasma
    It helps quick fibrin clot formation in islet transplantation.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?