品質水準
比活性
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
分子量
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... F2(280685)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
その他情報
基質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T7513-100UN-PW:
T7513-VAR:
T7513-50UN:
T7513-100UN:
T7513-250UN:
T7513-500UN-PW:
T7513-BULK:
T7513-1000KU:
T7513-250UN-PW:
T7513-50UN-PW:
T7513-500UN:
T7513-PH:
T7513-1000KU-KC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
プロトコル
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.