スキップする
F8630
フィブリノーゲン ウシ血漿由来
Type I-S, 65-85% protein (≥75% of protein is clottable)
別名:
第I因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥44,200
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥114,000
10 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥228,000
25 g
在庫fromUnited States
¥487,000
100 g
在庫fromUnited States
お問い合わせ
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
¥44,200
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine plasma
Quality Segment
type
Type I-S
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
65-85% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
フィブリノーゲンは、手術や、重篤な外傷患者の止血治療の研究に使用されてきました。これらの研究は、失血の阻止において、新鮮凍結血漿(FFP)よりもフィブリノーゲンを使用した場合の方が優れていることを示しています。
Biochem/physiol Actions
タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。
フィブリノ-ゲンは、タンパク質の凝固カスケ-ドに関与する急性期タンパク質です。 この凝固カスケ-ドは、フィブリノ-ゲンをフィブリンに変換するトロンビンの生成をもって完了します。トロンビンはフィブリノ-ゲンを迅速にタンパク質分解し、fibrinopeptide Aを遊離します。Fibrinopeptide Aが遊離するとフィブリン分子が生じます。この時点ではまだフィブリン分子は不溶性ではありませんが、フィブリン分子は近くにあるフィブリン分子やフィブリノ-ゲン分子と複合体を形成する傾向があります。さらに、トロンビンが第二のペプチドであるfibrinopeptide Bをフィブリンから切断します。切断により生じたフィブリンモノマ-は自然に重合し、不溶性ゲルを形成します。重合したフィブリンは非共有結合と静電気的引力によってひとつにまとまり、トロンビンがfactor XIIIに作用することによって産生されるアミノ基転移酵素であるfactor XIIIaにより安定化されます。こうして生じた不溶性フィブリン凝集物(凝塊)と凝集した血小板が損傷血管を塞ぎ、それ以後の出血を防ぎます。血漿フィブリノ-ゲン量は、炎症過程が体内に生じているか否かの非特異的な指標となります。哺乳動物に由来するフィブリノ-ゲンは、どの哺乳動物に由来するトロンビンによっても切断されます。
Physical form
約10%のクエン酸ナトリウムと約15%の塩化ナトリウムを含有します。
Preparation Note
フィブリノーゲンは水に不溶であり、溶解する最適な方法は、37°Cに加温した生理食塩水の表面にフィブリノーゲンの層を作ります。食塩水の濃度は、0.85~0.9%の範囲です。 フィブリノーゲンの食塩水溶液は、緩やかに撹拌できますが、ボルテックスは使用できません。 フィブリノーゲンはゆっくりと溶解し、やや濁った溶液を与えます。 フィブリノーゲンは濾過滅菌できますが、0.1 μmのフィルターは通過できません。 0.2 μmのフィルターで、シリンジや「ボタン」フィルターを使用し、陽圧で使用することをお勧めします。 濾過中に分子が崩壊するため、減圧濾過は使用しないでください。
Analysis Note
タンパク量はビウレット法で測定
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F4883341573341576-M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
concentration
65-85% (biuret)
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
-
concentration
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa, β-chain 56 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P02676, P02672, P12799
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F8630-10G: + F8630-1G: + F8630-BULK: + F8630-VAR: + F8630-25G: + F8630-100G: + F8630-50G: + F8630-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Is it ok to use PBS to reconstitute? PBS has 0.9% saline. After reconstitution can I freeze/thaw?
    1 回答
    1. Quality control has tested dissolving this product using 0.9% NaCl. Customer feedback indicates that some lots may precipitate when using PBS for dissolution. The optimal way to solubilize fibrinogen is to layer it on top of warm (37 °C) saline. Fibrinogen does not dissolve in water. The saline concentration can be in the range of 0.85-0.9%. The fibrinogen-saline solution can be gently agitated but must not be vortexed. Fibrinogen will slowly dissolve to give a hazy solution. Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 µm filter. A 0.2 µm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to a breakdown of the molecule during filtration.
      After sterile filtration, stock solutions of fibrinogen at 2.5 mg/ml may be stored refrigerated for about 1 week.
      役に立ちましたか?
  2. Il prodotto (fibrinogeno F8630-5g) viene venduto sterile? Grazie!
    1 回答
    1. This Fibrinogen product is not sterile. Currently, a sterile version of this material is not available. As noted in the 'DESCRIPTION' section, under 'Reconstitution, Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 μm filter. A 0.2 μm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to the breakdown of the molecule during the filtration.