Merck
T6700
Sigma-Aldrich
TRAM-34
≥98% (HPLC), solid
別名:
1-[(2-クロロフェニル)ジフェニルメチル]-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥50,100
25 MG
¥66,100
¥50,100
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥50,100
25 MG
¥66,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17ClN2
CAS番号:
分子量:
344.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥50,100
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
off-white
溶解性
DMSO: 2 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
InChI Key
KBFUQFVFYYBHBT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
TRAM-34は、バルーン血管形成術後の血管再狭窄の予防に対するその効果を調べるために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
TRAM-34は、その他の K+チャネル(カリブドトキシン:Kd = 5 nM、クロトリマゾール:Kd = 70 nM、ニトレンジピン:Kd = 900 nM)の100倍の選択性(Kd = 20 nM)をIKCa1チャネルに対して発揮します。さらに、TRAM-34はヒトTリンパ球の活性化を抑制することが知られています[1],[2]
TRAM-34は中コンダクタンスCa2+活性化K+チャネルの強力なインヒビタ-です。
特徴および利点
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカリウムチャネルのページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
調製ノート
TRAM-34は2 mg/mlでDMSOに溶解します。ただし水には溶けません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6700-25MG:
T6700-5MG:
T6700-BULK:
T6700-IP:
T6700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Friederike A Steudel et al.
Molecular oncology, 11(9), 1172-1188 (2017-05-31)
Oncogenic signalling via Ca
Zhihua Yu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 319-319 (2017-10-28)
Ischemic stroke is a devastating neurological disease that can initiate a phenotype switch in astrocytes. Reactive astrogliosis is a significant pathological feature of ischemic stroke and is accompanied by changes in gene expression, hypertrophied processes and proliferation. The intermediate-conductance Ca
C Kondo et al.
Experimental physiology, 103(8), 1101-1122 (2018-05-24)
What is the central question of this study? What are the main [Ca2+ ]i signalling pathways activated by ATP in human synovial fibroblasts? What is the main finding and its importance? In human synovial fibroblasts ATP acts through a linked
Nicole Glaser et al.
Pediatric diabetes, 18(5), 356-366 (2016-05-14)
Diabetic ketoacidosis (DKA) causes brain injuries in children ranging from subtle to life-threatening. Previous studies suggest that DKA-related brain injury may involve both stimulation of Na-K-Cl cotransport and microglial activation. Other studies implicate the Na-K-Cl cotransporter and the Ca-activated K
H Wulff et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(14), 8151-8156 (2000-07-08)
The antimycotic clotrimazole, a potent inhibitor of the intermediate-conductance calcium-activated K(+) channel, IKCa1, is in clinical trials for the treatment of sickle cell disease and diarrhea and is effective in ameliorating the symptoms of rheumatoid arthritis. However, inhibition of cytochrome