Merck
SML2500
Sigma-Aldrich
Senicapoc
≥98% (HPLC)
別名:
4-fluoro-α-(4-fluorophenyl)-α-phenyl-Benzeneacetamide, ICA 17043
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,200
25 MG
¥65,000
¥16,200
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,200
25 MG
¥65,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15F2NO
CAS番号:
分子量:
323.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,200
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N)C(C1=CC=C(F)C=C1)(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H15F2NO/c21-17-10-6-15(7-11-17)20(19(23)24,14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(22)13-9-16/h1-13H,(H2,23,24)
InChI Key
SCTZUZTYRMOMKT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
KCa3.1 channel blocker
Senicapoc (ICA-17043) is an inhibitor of the calcium-activated K+ channel KCa3.1, also known as the Gardos channel, which plays a role in K+ loss and dehydration of sickled red blood cells. Senicapoc blocks calcium-induced rubidium flux in human RBCs with and IC50 of 11 nM and prevents RBC dehydration in a transgenic mouse sickle cell disease model. It has been investigated for a number of possible uses, which include antimalarial activity, idiopathic pulmonary fibrosis, glioblastoma, lung cancer, non-alcoholic liver disease, hereditary xerocytosis, suppression of microglial activation in stroke, and immune system disorders.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2500-BULK:
SML2500-25MG:
SML2500-5MG:
SML2500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)