サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
0.5 mg | 出荷予測2026年6月01日from市川市大町368 | ¥74,600 |
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥84,200 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥301,000 |
この商品について
biological source
bee venom
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
2027.34 g/mol
technique(s)
inhibition assay: suitable
sequence note
Cys-Asn-Cys-Lys-Ala-Pro-Glu-Thr-Ala-Leu-Cys-Ala-Arg-Arg-Cys-Gln-Gln-His-NH2 [Disulfide Bridges: 1-11, 3-15]
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]2CCC[N@H]2C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]3CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4cnc[nH]4)C(N)=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C79H131N31O24S4/c1-35(2)26-49-70(127)107-51-31-136-135-30-41(81)63(120)105-50(28-57(84)114)71(128)108-53(73(130)99-42(12-7-8-22-80)64(121)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)102-47(18-21-58(115)116)69(126)109-59(39(6)111)76(133)95-37(4)62(119)104-49)33-138-137-32-52(106-66(123)44(14-10-24-92-79(88)89)98-65(122)43(13-9-23-91-78(86)87)97-61(118)36(3)94-72(51)129)74(131)101-45(16-19-55(82)112)67(124)100-46(17-20-56(83)113)68(125)103-48(60(85)117)27-40-29-90-34-93-40/h29,34-39,41-54,59,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,117)(H,90,93)(H,94,129)(H,95,133)(H,96,121)(H,97,118)(H,98,122)(H,99,130)(H,100,124)(H,101,131)(H,102,132)(H,103,125)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,123)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t36-,37-,38-,39+,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-/m0/s1
InChI key
YVIIHEKJCKCXOB-STYWVVQQSA-N
Gene Information
rat ... Kcnn1(54261)
General description
アパミンはハチ毒の成分であり、強塩基性です。18個のアミノ酸残基と2つのジスルフィド結合を有します。[1]
Application
- HEK細胞の小コンダクタンス(SKCa)チャネルの選択的阻害剤として。
- 内皮細胞由来弛緩因子(EDHF)媒介反応を阻害するため。
- 電気生理学的研究において、上位腹側線条体尾側部(HVc)ニューロンの小コンダクタンスCa2+活性化K+電流(/SK)を遮断するため。
- 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるハチ毒の含有量と組成を明らかにするための標準物質として。
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| biological source bee venom | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アパミン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable