product name
カルボニルシアニド 3-クロロフェニルヒドラゾン, ≥97% (TLC), powder
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: 100 mM
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
InChI Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 臨床的緑膿菌における排出ポンプの抑制のため
- ヒトBeas-2B気管支上皮細胞においてミトコンドリアの酸化的リン酸化活性を抑制するため
- 酸化ストレス/ミトコンドリアストレスアッセイ、およびカエノラブディティス・エレガンスでのマイトファジー誘発に用いる、カルボニルシアニドm-クロロフェニルヒドラゾン溶液を調製するため
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C2759-1G:4548173191089
C2759-250MG:4548173191096
C2759-100MG:4548173191072
C2759-25MG:4548173276793
C2759-BULK:
C2759-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research