Merck
T7765
Sigma-Aldrich
Tunicamycin
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), powder, N-acetylglucosamine transferase inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥12,100
5 MG
¥38,800
10 MG
¥72,700
50 MG
¥149,000
¥12,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥12,100
5 MG
¥38,800
10 MG
¥72,700
50 MG
¥149,000
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
6888090
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥12,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ツニカマイシン 放線菌由来,
品質水準
溶解性
95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy
THF: soluble <1 mg/mL
dioxane: soluble <1 mg/mL
DMF: soluble >10 mg/mL
pyridine: >10 mg/mL
DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL
methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
acetone: insoluble
aqueous base: insoluble
chloroform: insoluble
ethyl acetate: insoluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
viruses
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@@H]4O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-18(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(3)43)29(49)28(48)22(17-42)55-35)16-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-15-14-24(46)40-37(41)53/h11,13-15,18,20-22,25-36,42,44,47-52H,4-10,12,16-17H2,1-3H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b13-11+/t20-,21-,22+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+/m1/s1
InChI Key
YJQCOFNZVFGCAF-WPTOCQRYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ツニカマイシンは抗生物質であり、グリコシル化阻害剤です。その作用機序には、酵素GlcNAc phosphotransferase(GPT)中のヒトUDP-HexNAc:polyprenol-P HexNAc-1-P酵素の阻害があります。グリコシル化は、糖タンパク質のフォールディング、安定性、細胞内局在、および糖タンパク質の生物学的機能において重要な役割を果たす主要な翻訳後修飾です。異常なグリコシル化はがんの特徴として特定されており、腫瘍の進行、転移、化学療法抵抗性に重要な役割を果たすことが示されています。ツニカマイシンは抗腫瘍作用を示すことが研究により示されています。さらに、ツニカマイシンによるN-グリコシル化の阻害は、最終的には小胞体(ER)内腔に非構造化タンパク質を蓄積させ、ERストレスにつながる可能性があります。[1]ツニカマイシンは抗菌作用と抗真菌作用も示し、N-acetylglucosamine 1-phosphateのdolichol monophosphateへの転移を阻害することにより、タンパク質のN-グリコシド結合の形成を阻害します。ツニカマイシンはまた、細菌と真核生物のN-アセチルグルコサミン転移酵素を阻害し、N-アセチルグルコサミン脂質中間体の形成を抑制します。
化学構造:ヌクレオシド
相同体A、B、C、Dが含まれます。比率はロット毎に異なる可能性があります。実量はラベルに表示されています。
アプリケーション
ツニカマイシンは、HeLa細胞におけるヒトプロトン結合型葉酸輸送体(HsPCFT)のN-結合型グリコシル化の効果を研究するために使用されています[2]。ツニカマイシンは、COS-7細胞におけるコクサッキーウイルスおよびアデノウイルス受容体(CAR)グリコシル化の機能的効果を研究するためにも使用されています[3]。Streptomyces属由来のツニカマイシンは、細胞培養実験においてN-グリコシル化を抑制するために用いられています。
生物化学的/生理学的作用
タンパク質N-グリコシド結合の形成を遮断します。
調製ノート
ツニカマイシンは、4.9~5.1 mg/mLでDMSOに溶解し、透明から極わずかに濁りのある無色から黄色の溶液を生じます。さらに、ツニカマイシンはDMF(>>10 mg/mL)、ピリジン(>10 mg/mL)、水(<5 mg/ml, pH 9.0), dioxane (<1 mg/ml) and THF. However, it is insoluble in other organic solvents such as acetone, chloroform, and ethyl acetate, and in aqueous solutions with pH <6. Aqueous solutions can be prepared from stock solutions by diluting with water at pH 8-10 or with buffers with pH >7、可能であれば>8)に溶けます。ツニカマイシンは加熱してもリン酸緩衝液、pH 8に1 mg/mLで溶けませんが、pHを9に上げ、pH 7~8に逆滴定すると、溶解が達成されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T7765-5MG:
T7765-50MG-PW:
T7765-1MG:
T7765-VAR:
T7765-5MG-PW:
T7765-10MG:
T7765-1MG-PW:
T7765-10MG-PW:
T7765-50MG:
T7765-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ersin Selcuk Unal et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(6), 1407-1414 (2008-04-15)
The human proton-coupled folate transporter (HsPCFT, SLC46A1) mediates intestinal absorption of folates and transport of folates into the liver, brain and other tissues. On Western blot, HsPCFT migrates as a broad band (~55 kDa), higher than predicted (~50 kDa) in
Bei Zhou et al.
International journal of biological sciences, 15(9), 1905-1920 (2019-09-17)
The mechanisms of resistance to the targeted drug sorafenib in the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) are poorly understood. The purpose of this study was to investigate the mechanism of sorafenib resistance and to elucidate the role of melatonin in
Katherine J D Ashbourne Excoffon et al.
Journal of virology, 81(11), 5573-5578 (2007-03-23)
The coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) is both a viral receptor and homophilic adhesion protein. The extracellular portion of CAR consists of two immunoglobulin (Ig)-like domains, each with a consensus sequence for N-glycosylation. We used chemical, genetic, and biochemical studies
Yann Estornes et al.
Cell death & disease, 9(5), 494-494 (2018-05-03)
The sensitivity of cells to death receptor-induced apoptosis is commonly controlled by multiple checkpoints in order to limit induction of excessive or unnecessary death. Although cytotoxic in various cancer cells, tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) does not trigger
Mark E Lauer et al.
The Journal of biological chemistry, 284(8), 5299-5312 (2008-12-18)
Asthmatic attacks often follow viral infections with subsequent airway smooth muscle cell proliferation and the formation of an abnormal hyaluronan extracellular matrix with infiltrated leukocytes. In this study, we show that murine airway smooth muscle cells (MASM) treated with polyinosinic
資料
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
質問
  1. What is the molecular weight for T7765 product ?
    1 回答
    1. The molecular weight of the product is lot-specific. Each homolog has a specific molecular weight: A = 817, B = 831, C = 845, and D = 859. The lot-specific Certificate of Analysis (COA) provides the percentage contribution for each homolog.