スキップする
C7802
カリブドトキシン
≥90% (HPLC), voltage-gated potassium channel blocker, powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥68,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C176H277N57O55S7
CAS番号:
分子量:
4295.89
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥68,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
カリブドトキシン, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CSSC[C@@H]5NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)
InChI
1S/C176H277N57O55S7/c1-81(2)58-106-149(263)213-110(62-91-67-191-80-197-91)152(266)215-112(64-127(183)246)156(270)231-135(85(8)240)170(284)219-114(69-234)157(271)200-95(36-25-54-192-174(185)186)138(252)196-68-130(249)199-96(32-17-21-50-177)139(253)222-120-75-291-295-79-124(226-159(273)116(71-236)218-167(281)132(82(3)4)228-155(269)113(65-128(184)247)216-169(283)134(84(7)239)230-154(268)108(59-88-28-13-12-14-29-88)210-145(259)102-44-47-129(248)198-102)166(280)232-137(87(10)242)172(286)233-136(86(9)241)171(285)220-115(70-235)158(272)204-98(34-19-23-52-179)141(255)206-104(45-48-131(250)251)147(261)225-122-77-292-290-74-119(223-143(257)99(35-20-24-53-180)201-140(254)97(33-18-22-51-178)203-153(267)111(63-126(182)245)214-148(262)105(49-57-289-11)208-162(120)276)161(275)205-101(38-27-56-194-176(189)190)144(258)224-121(164(278)211-107(60-89-39-41-92(243)42-40-89)150(264)221-118(73-238)173(287)288)76-293-294-78-123(163(277)207-103(43-46-125(181)244)146(260)202-100(142(256)209-106)37-26-55-193-175(187)188)227-168(282)133(83(5)6)229-160(274)117(72-237)217-151(265)109(212-165(122)279)61-90-66-195-94-31-16-15-30-93(90)94/h12-16,28-31,39-42,66-67,80-87,95-124,132-137,195,234-243H,17-27,32-38,43-65,68-79,177-180H2,1-11H3,(H2,181,244)(H2,182,245)(H2,183,246)(H2,184,247)(H,191,197)(H,196,252)(H,198,248)(H,199,249)(H,200,271)(H,201,254)(H,202,260)(H,203,267)(H,204,272)(H,205,275)(H,206,255)(H,207,277)(H,208,276)(H,209,256)(H,210,259)(H,211,278)(H,212,279)(H,213,263)(H,214,262)(H,215,266)(H,216,283)(H,217,265)(H,218,281)(H,219,284)(H,220,285)(H,221,264)(H,222,253)(H,223,257)(H,224,258)(H,225,261)(H,226,273)(H,227,282)(H,228,269)(H,229,274)(H,230,268)(H,231,270)(H,232,280)(H,233,286)(H,250,251)(H,287,288)(H4,185,186,192)(H4,187,188,193)(H4,189,190,194)/t84-,85-,86-,87-,95+,96+,97+,98+,99+,100+,101+,102+,103+,104+,105+,106+,107+,108+,109+,110+,111+,112+,113+,114+,115+,116+,117+,118+,119+,120+,121+,122+,123+,124+,132+,133+,134+,135+,136+,137+/m1/s1
InChI key
CNVQLPPZGABUCM-LIGYZCPXSA-N
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... KCNA3(16491)
rat ... KCNA3(29731)
Application
Charybdotoxin has been used:
  • in the inhibition of endothelium-derived hyperpolarizing factor responses
  • in electrophysiological studies, as calcium channel blockers[1]
  • as a transport inhibitor[2]
Biochem/physiol Actions
GH3脳下垂体前葉細胞や初代培養のウシ大動脈平滑筋細胞に存在するCa2+活性化K+チャネルの強力かつ選択的なインヒビタ-です。
Kv1.3チャネルブロッカ-です。
高コンダクタンス(BK)、中コンダクタンス(IK1)カルシウム活性化型および電位依存性(Kv1.3)チャネルのブロッカ-です。
Charybdotoxin (ChTX) is a scorpion venom, which blocks a voltage-gated potassium channel,[1] by binding to the extracellular loop of the potassium channel.
Other Notes
サソリ(Leiurus quinquestriatus)の毒液に存在するペプチドです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P4497P4247P9107
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... KCNA3(16491)
rat ... KCNA3(29731)
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Gene Information
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)