アッセイ
≥97.5% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
ethanol: ~0.7 mg/mL
DMSO: ~0.9 mg/mL
chloroform: ~10 mg/mL
DMSO: ≤2.6 mg/mL (Achieved with heating.)
ethanol: ≤5 mg/mL (Achieved with heating.)
H2O: insoluble
保管温度
room temp
SMILES記法
O.COc1ccc2C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CCc2c1)NCCCCCCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C29H40N2O3.H2O/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33;/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3;1H2/t23-,24-,25+,26+,29+;/m1./s1
InChI Key
WCOYJDRCHHGMRK-BDEPKWELSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
U6756-5MG:
U6756-BULK:
U6756-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research