Merck
T1706
Sigma-Aldrich
トランスIT-CRISPR®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.4 ML
¥37,400
1 ML
¥75,700
¥37,400
出荷予定日2025年3月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.4 ML
¥37,400
1 ML
¥75,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
¥37,400
出荷予定日2025年3月27日
バルクの問い合わせ
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
CRISPR/Cas9 DNA、RNA、Cas9-gRNA RNP(リボ核タンパク質)複合体およびsiRNAの非常に効果的なトランスフェクションを達成して、様々な細胞種の目的の遺伝子をノックアウト、修飾またはノックダウンします。
特徴および利点
  • MISSION CRISPR/Cas9 DNA、RNA、Cas9 RNP複合体およびsiRNAと使用するための、非常に効率的な非リポソームポリマーのトランスフェクション/送達方法。
  • TransIT-CRISPRは、シンプル、高速、効果的および多用途です。様々な形式でCRISPR-Cas9構成要素を送達するための1つのトランスフェクション試薬です。
  • トランスフェクションが困難な細胞などほとんどの細胞株で効果的です。
構成
0.4 mLと1 mLのDNAおよびsiRNA非リポソーム、高分子トランスフェクション試薬
関連事項
MISSION® CRISPR試薬を注文するには、ここをクリックしてください
詳細とトランスフェクションプロトコルについては、SigmaAldrich.com/TransITCRISPRをご覧ください。
その他情報
  • TransIT-CRISPRは、特にU20SおよびHEK 293、A549、HeLaなど様々な細胞種を用いて検査されています。
  • TransIT-CRISPRトランスフェクション試薬を用いてMISSION CRISPR DNAおよびRNAをトランスフェクションすることをお勧めします。
  • Sigma-Aldrichは、Mirus Bio LLCからのTransIT-CRISPRの総販売代理店です。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TransIT-CRISPR is a registered trademark of Mirus Bio LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1706-VAR:
T1706-BULK:
T1706-1ML:4548174012659
T1706-0.4ML:4548174012666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aitziber Buqué et al.
Nature communications, 11(1), 3819-3819 (2020-08-01)
Hormone receptor (HR)+ breast cancer (BC) causes most BC-related deaths, calling for improved therapeutic approaches. Despite expectations, immune checkpoint blockers (ICBs) are poorly active in patients with HR+ BC, in part reflecting the lack of preclinical models that recapitulate disease
プロトコル
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
関連コンテンツ
The largest offering of quality Cas9 proteins ensures you have the perfect CRISPR reagents for your specific experimental needs. Rigorous purification, NLS signals, increased specificity and activity ensure your gene editing experiments are efficient and simple.
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).