安全性情報
FNCAS9TRACR
Sigma-Aldrich
SygRNA FnCas9 Synthetic tracrRNA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 NMOL
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 NMOL
¥11,100
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 vial
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
The SygRNA synthetic RNA system recruits FnCas9 nuclease to specific double stranded DNA targets. The FnCas9 tracrRNA (trans-activating crRNA) binds to a FnCas9 crRNA (CRISPR RNA) and the resulting crRNA-tracrRNA complex guides FnCas9 protein to crRNA-specified sites in double stranded DNA. SygRNA FnCas9 synthetic tracrRNA and crRNAs are optimized for use with FnCas9 protein and compatible with a variety of nucleic acid delivery and digestion methods. To purchase custom crRNAs click "Request Quotation for Custom crRNA Synthesis" at sigma.com/SygRNA
アプリケーション
Functional Genomics/Genome Editing/Molecular Biology/Molecular Cloning/Synthetic Biology
特徴および利点
HPLC-purified SygRNA FnCas9 tracrRNA oligo is optimized for use with target-specific Francisella novicida Cas9 crRNA and FnCas9 protein for genome editing applications, large fragment molecular cloning, and programmable restriction digestion.
物理的形状
Dry
調製ノート
Resuspend SygRNA FnCas9 tracrRNA oligo in RNase-free Tris-containing buffer with a pH 8.0 or less.
法的情報
SygRNA is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
FNCAS9TRACR-5NMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.