スキップする
XTG9-RO
Roche
X-tremeGENE™ 9 DNAトランスフェクション試薬
Polymer reagent for transfecting common cell lines
別名:
transfection reagent
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
0.4 mL
カートの在庫状況を確認する
¥36,700
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥77,200
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥310,000
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
¥36,700
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06365779001), pkg of 1.0 mL (06365787001), pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
X-tremeGENE 9 DNAトランスフェクション試薬は、80%エタノール中で供給される脂質および他の成分の独自の混合物であり、0.2 μm孔径のメンブレンを通してろ過され、ガラスバイアルに包装されています。
Application
X-tremeGENE™ 9 DNAトランスフェクション試薬は、細胞分析を含む実験用の非リポソーム多成分試薬です。その極めて低い細胞毒性、最適化のための最小限の必要性、および血清の存在下でさえも一般的に使用される広範囲の細胞株において高いトランスフェクション効率を提供する能力のため、細胞分析のあらゆる分野のアプリケーションに最適です。
X-tremeGENE™ 9 DNAトランスフェクション試薬は、以下のような細胞の分析用途に適しています:
  • 機能解析のための組換えタンパク質の発現。
  • 代謝経路の生理学的研究。
  • レポーター遺伝子アッセイを用いた調節配列の分析。
  • 遺伝子発現アッセイ。
  • がん研究試験。
  • 標的評価。
Features and Benefits
  • トランスフェクション後の細胞生存率を最大限にするため、細胞毒性が極めて低い試薬を用いて生理学的に適切な結果を生み出してください。
  • X-tremeGENE 9 DNAトランスフェクション試薬を単に希釈し、プラスミドDNAとともにインキュベートし、混合液を細胞に直接ピペットで加えます(血清ありまたは血清なし)。
  • 一般的に使用される細胞株では時間のかかる最適化手順を避けてください。
Physical form
80%エタノール中で供給し、0.2 μm孔径の膜を通して滅菌ろ過されます。検査数:標準的な方法を用い、1 mLのX-tremeGENE 9 DNAトランスフェクション試薬を使用し、96ウェルプレート中で3:1の比を用いて最大6,600のトランスフェクション、および2:1の比を用いて最大10,000のトランスフェクションを行うことができます。
Analysis Note
X-tremeGENE™ 9 DNAトランスフェクション試薬の各ロットは、確立された品質手順に従って慎重に検査され、製品が仕様に従って一貫して機能することが確認されています。品質検査時に、X-tremeGENE™ 9 DNAトランスフェクション試薬(比率3:1 μL/μg DNA)を用いて細胞にレポーター遺伝子ベクターDNAをトランスフェクトします。レポーター遺伝子活性は、化学発光検出によりモニタリングされます。仕様を満たすために、標準曲線を用いて、組換えタンパク質の総量をウェルごとに測定します。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
ピクトグラム
FlameExclamation mark
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
62.2 °F
引火点(°C)
16.8 °C
ハザードコード
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)