製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- プラズマ活性化水道水(PATW)の導電率測定における検量線の作成において。
- 解剖溶液の構成要素として。
- リン酸緩衝生理食塩水の成分として。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5379-CH:
P5379-500G:4548173207018
2016160:
P5379-EW:
P5379-1KG:4548173207001
P5379-AX:
P5379-VAR:
P5379-100G:4548173206981
2540114:
P5379-H:
P5379-10KG:4548173206998
P5379-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
プロトコル
Laccase, a biocatalyst, oxidizes aromatic compounds with molecular oxygen reduction, making it useful in various applications.
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Enzymatic Assay of Fumarase
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride