Merck
SITRAN-RO
Roche
X-tremeGENE siRNAトランスフェクション試薬
Polymer reagent for delivering siRNA to common cell lines
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106502
NACRES:
NA.55
グレード
for molecular biology
品質水準
使用法
sufficient for 2,000 transfections (04476115001)
sufficient for 400 transfections (04476093001)
包装
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml])
pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
メーカー/製品名
Roche
濃度
1 mg/mL
テクニック
transfection: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
短干渉RNA (siRNA)はトランスフェクションにより細胞に直接導入できます。X-tremeGENE siRNAトランスフェクション試薬といった脂質ベースのトランスフェクション試薬は、siRNAを動物細胞に送達するための簡便で信頼性が高く効率的な媒体を提供できるため、遺伝子ノックダウンが細胞と機能にもたらす結果の研究が可能になります。
この革新的な試薬は、siRNAおよびsiRNAとプラスミドDNAの混合物(コトランスフェクション)と複合体を形成し、核酸を動物細胞に効率的に送達して遺伝子抑制を誘導します。トランスフェクションは、希釈したトランスフェクション試薬を希釈したsiRNAと混合して培養した後、この複合体を細胞に加えるという、数ステップのみで完了します。X-tremeGENE siRNAトランスフェクション試薬は血清存在下または非存在下のいずれでもよく機能し、細胞毒性が低いため、培地を変更することなく使用できます。本製品は動物成分を含みません。
内容物
孔径0.2 μmの膜でろ過し、ポリプロピレン・チューブに入れて供給する溶液。
アプリケーション
X-tremeGENE siRNAトランスフェクション試薬は、短干渉RNA (siRNA)をHeLa、NIH 3T3、HEK-293、CHO-K1、COS-7などの一般的に使用される多くの細胞種と、HT29、ヒト腺がん細胞株などのトランスフェクションが困難ないくつかの細胞株に効率的に送達します。
特徴および利点
  • 多くの異なる細胞種で90%を超える遺伝子の発現をノックダウン。
  • siRNAとコトランスフェクションをベースとする、遺伝子ノックダウン実験用単一試薬により実験の柔軟性を最大化。
  • 細胞毒性が低い試薬を使用して意味のある結果が得られ、観察する細胞への効果はトランスフェクション手順によるものではなく、トランスフェクトされたsiRNAによるものであることが保証されます。
  • 血清の有無によらず作業できるため、トランスフェクション前後で培地(血清を含まない培地など)を変更する必要がありません。
X-tremeGENE siRNAトランスフェクション試薬は脂質とその他の成分を独自に混合したものであり、動物製品を含みません。
品質
活性アッセイ:X-tremeGENE siRNAトランスフェクション試薬(1~2.5 μl)は、HPRTハウスキーピング遺伝子に特異的なsiRNA (0.1~0.35 μg)と混合したものです。本混合物を使用して10%ウシ胎児血清(FBS)存在下でHEK-293細胞(単層中、30~50%融合)をトランスフェクトします。トランスフェクション後、LightCycler®リアルタイムPCRシステムでHPRT mRNA細胞の減少量を測定します。mRNAを測定すると、一般に70~95%のノックダウン効率が観察されます。
細胞毒性分析:培地を変更せず、HEK-293細胞を血清存在下でsiRNA/X-tremeGENE siRNA試薬複合体に72時間暴露します。その後、WST-1細胞増殖試薬(ロシュ)を使用した細胞分析により細胞毒性を試験します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
X-tremeGENE is a trademark of Roche
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Christina Lohmann et al.
Analytical biochemistry, 366(2), 117-125 (2007-06-09)
Increasing evidence suggests a key role of transport proteins in the pharmacokinetics of drugs. Within the solute carrier (SLC) family, various organic cation transporters (OCTs), organic anion transporters (OATs), and organic anion transporting polypeptides (OATPs) that interact with drug molecules
Hak-Ryul Kim et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 60(1), 47-56 (2007-11-17)
Heme oxygenase-1 (HO-1) is highly expressed in various tumor tissues and plays an important role in tumor cell growth through anti-oxidative and anti-apoptotic effects. Herein, we demonstrate that A549 cells express high levels of HO-1, Nrf2, and NF-kappaB compared to
Tong Tang et al.
Journal of the American College of Cardiology, 55(14), 1476-1486 (2010-04-03)
This study sought to test the hypothesis that pressure stress of the adenylyl cyclase 6-deleted (AC6-KO) heart would result in excessive hypertrophy, early dilation and dysfunction, and increased fibrosis. Cardiac-directed AC6 expression attenuates left ventricular (LV) hypertrophy and dysfunction in
Mei Zhan et al.
Experimental hematology, 35(7), 1015-1025 (2007-06-26)
MicroRNAs (miRNAs) are an abundant class of small noncoding RNAs that regulate diverse cellular functions by sequence-specific inhibition of gene expression. We determined miRNA expression profile during erythroid differentiation and putative roles in erythroid differentiation. The expression profile of 295
Masaya Sugiyama et al.
Virology, 365(2), 285-291 (2007-05-15)
Little is known about specific naturally occurring mutations of hepatitis B virus (HBV) and underlying mechanisms of their association with fulminant hepatitis. A HBV clone isolated from a patient with fulminant hepatitis was analyzed, and the features of the particular
資料
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
トランスフェクションは、真核細胞にDNA、RNAまたはタンパク質を導入することであり、遺伝子発現の調節や研究に広く用いられています。トランスフェクション技術は、遺伝子機能、タンパク質合成、細胞増殖や発生の解析を容易にする分析ツールとして役立ちます。
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
すべて表示
プロトコル
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
関連コンテンツ
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.