Merck
L3287
Sigma-Aldrich
Escort IV トランスフェクション試薬
Lipid reagent for transient and stable transfection of mammalian and insect cells.
別名:
Gene delivery
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106502
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
形状
liquid (aqueous solution)
使用法
1 mL sufficient for 160-500 transfections
濃度
1 mg/mL
テクニック
transfection: suitable
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Escort IVは、独自のポリカチオン性脂質及び中性の非トランスフェクション脂質による独特の製剤です。 本リポソーム形成化合物は、核酸を多様な真核細胞型にトランスフェクションさせる目的で使用されます。
アプリケーション
培養真核細胞への核酸の一時的かつ安定的なトランスフェクションに適しています。 6 cmの細胞培養プレートあたり、Escort IV 約4~16 μL及びDNA 2 μg を使用します。 プロトコール最適化により、非常に効率的なトランスフェクションが得られます。 Escort IVを使用した良好なトランスフェクション細胞の一覧については、Transfection Reagent Selection Guideを参照してください。
特徴および利点
  • 安定的かつ一時的なトランスフェクションに最適 
  • 幅広い細胞株に最適
  • 低毒性
  • 血清及び無血清トランスフェクションプロトコールの両方に対応
  • Sf9、Sf21及びS2昆虫細胞に最適
構成
Escort IV製剤:
水中の総脂質1 mg/mL
注:Escort IVで使用される脂質の詳細は機密情報です。
注意
凍結はしないで下さい。
原理
血清非存在下でEscort IVをDNAと混合すると、安定した複合体が形成されます。 複合体は安定しており、細胞培養培地に直接添加することが可能であり、細胞膜と融合しDNAを細胞質に放出します。 注:複合体形成は血清によって阻害されますが、いったん安定な複合体が形成されると、血清の存在は重要ではありません。
法的情報
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L3287-SAMPLE:
L3287-1ML:
L3287-SAMPLE-PW:
L3287-VAR:
L3287-BULK:
L3287-1ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R'ada Massarwa et al.
Developmental cell, 12(4), 557-569 (2007-04-11)
Formation of syncytial muscle fibers involves repeated rounds of cell fusion between growing myotubes and neighboring myoblasts. We have established that Wsp, the Drosophila homolog of the WASp family of microfilament nucleation-promoting factors, is an essential facilitator of myoblast fusion
Victoria J Hammond et al.
The Analyst, 133(1), 71-75 (2007-12-19)
Sol-gel nanoprobes, also known as Photonic Explorer for Bioanalysis with Biologically Localised Embedding (PEBBLE), capable of performing in-vitro intracellular monitoring of reactive oxygen species have been developed using a modified form of 5(6)-carboxyfluorescein diacetate. A sol-gel matrix was selected for
Zev Bryant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(3), 772-777 (2006-12-22)
Myosin VI supports movement toward the (-) end of actin filaments, despite sharing extensive sequence and structural homology with (+)-end-directed myosins. A class-specific stretch of amino acids inserted between the converter domain and the lever arm was proposed to provide
Melissa D Jordan et al.
Chemical senses, 34(5), 383-394 (2009-03-19)
Moths recognize a wide range of volatile compounds, which they use to locate mates, food sources, and oviposition sites. These compounds are recognized by odorant receptors (OR) located within the dendritic membrane of sensory neurons that extend into the lymph
Manveen K Gupta et al.
Antioxidants & redox signaling, 8(5-6), 1081-1093 (2006-06-15)
Cardiac myocytes, upon exposure to increasing doses of norepinephrine (NE), transit from hypertrophic to apoptotic phenotype. Since reactive oxygen species (ROS) generation is attributed to both phenomena, the authors tested whether an elevation in intracellular ROS level causes such transition.
資料
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
トランスフェクションは、真核細胞にDNA、RNAまたはタンパク質を導入することであり、遺伝子発現の調節や研究に広く用いられています。トランスフェクション技術は、遺伝子機能、タンパク質合成、細胞増殖や発生の解析を容易にする分析ツールとして役立ちます。
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
このウェビナーでは、トランスフェクションの概要および真核細胞にDNAやRNAを導入する方法について説明します。
プロトコル
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
関連コンテンツ
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.