Merck
XTG360-RO
Roche
X-tremeGENE 360トランスフェクション試薬
Universal polymer reagent for delivering DNA, siRNA, miRNA and CRISPR/RNP to many cell lines
別名:
トランスフェクション試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.4 ML
¥33,360
1 ML
¥70,160
5 X 1 ML
¥288,800
¥33,360
単価¥41,700割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
0.4 ML
¥33,360
1 ML
¥70,160
5 X 1 ML
¥288,800
About This Item
UNSPSCコード:
41106502
NACRES:
NA.55
¥33,360
単価¥41,700割引20%
在庫あり詳細
グレード
for molecular biology
フォーム
liquid (aqueous solution)
包装
pkg of 0.4 mL (08724105001)
pkg of 1.0 mL (08724121001)
pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
transfection: suitable
保管温度
−20°C
詳細
X-tremeGENE 360トランスフェクション試薬は、DNAまたはRNAと複合体を形成し、その核酸を動物または昆虫の細胞内に効率的に送達する革新的な試薬です。ユーティリティの改善により、X-tremeGENE 360は、より多くの細胞種で細胞毒性の低い高効率のトランスフェクションをもたらします。
アプリケーション
X-tremeGENE 360トランスフェクション試薬は、動物由来成分を含まない、高性能トランスフェクション試薬です。
  • 幅広い真核細胞、asK-562やHepG2など、他の試薬で十分にトランスフェクトされていない多くの細胞株、およびトランスフェクトが困難な細胞株をトランスフェクトするように設計されています。
  • 一時的にトランスフェクトされた細胞を使用した遺伝子発現解析、安定な細胞株の生成、遺伝子ノックダウン研究のためのsiRNAの発現、およびCRISPR遺伝子編集ツールなどさまざまなアプリケーションで正常に使用できます。
  • 十分な数の細胞がトランスフェクトされると、最小限の細胞毒性や形態変化が生じるだけなので、トランスフェクション複合体を加えた後に培地を交換する必要がなくなります。
  • 一時的で安定なトランスフェクションに適しています
  • 血清の有無にかかわらず、良好に機能します。
特徴および利点
X-tremeGENE 360 Transfection試薬は、トランスフェクションが困難な細胞種および一般的な細胞種向けの性能、汎用性、信頼性の高い溶液です。実績のある信頼性の高い試薬であるX-tremeGENE 360を使用すれば、トランスフェクションの実行時に推測による作業をする必要がありません。さらに、X-tremeGENE 360は以下を示します。
  • 幅広い細胞種において最高の性能が得られます
  • 複数の用途に適しています
  • プラスミドDNA、siRNA/miRNAおよびCRISPR/Cas9構成要素の効率的な送達
品質
X-tremeGENE 360 DNAトランスフェクション試薬の各ロットは、確立された品質手順に従って慎重に検査され、製品が仕様に従って一貫して機能することが確認されています。品質試験中、細胞はX-tremeGENE 360 Transfection Reagentを使用して、レポーター遺伝子ベクターDNAでトランスフェクションされています(比率3:1 μL/μg DNA)。レポーター遺伝子の活性は、化学発光検出によってモニタリングされています。検量線を使用することで、ウェルあたりのリコンビナントタンパク質のトータル量が、仕様を満たしていることを確認できます。
物理的形状
80%エタノール溶液で提供され、ポアサイズ0.2 μmの膜で細菌ろ過されています。ヒトまたは動物由来の成分は含まれていません。試験回数:標準的な方法を用いて、1 mLのX-tremeGENE 360トランスフェクション試薬を使用して、96ウェルプレートで最大10,000のトランスフェクションを行うことができます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
X-tremeGENE is a trademark of Roche
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.7 °F
引火点(℃)
16.5 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure?function?pathogenicity analysis of C-terminal myocilin missense variants based on experiments and 3D models
Zhou, et al.
Frontiers in Genetics, 13 (2022)
Establishment of a Rapid Detection System for ISG20-Dependent SARS-CoV-2 Subreplicon RNA Degradation Induced by Interferon-?
Furutani, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 22 (2021)
Structure of the vasopressin hormone?V2 receptor??-arrestin1 ternary complex
Bous. J, et al.
Science Advances, 8 (2022)
資料
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
トランスフェクションは、真核細胞にDNA、RNAまたはタンパク質を導入することであり、遺伝子発現の調節や研究に広く用いられています。トランスフェクション技術は、遺伝子機能、タンパク質合成、細胞増殖や発生の解析を容易にする分析ツールとして役立ちます。
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
プロトコル
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
すべて表示