Merck
P215
Sigma-Aldrich
PD 98,059
solid
別名:
2-(2-アミノ-3-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, PD98059
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥27,500
5 MG
¥40,200
¥27,500
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥27,500
5 MG
¥40,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13NO3
CAS番号:
分子量:
267.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,500
出荷可能日2025年4月04日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cccc(c1N)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChI Key
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PD 98,059は、下記の用途で使用されています:
  • D1様受容体の効果に関与する二次メッセンジャーの研究のため、成長培地中で分裂促進因子活性化タンパク質(MAP)キナーゼ阻害剤として[1]
  • PD 98,059がヒト表皮ケラチノサイト細胞株の炎症、増殖および分化に及ぼす影響を調べるため、嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子(CFTR)のノックダウンと組み合わせて、カルシウム不含RPMI(ロズウェルパーク記念研究所)-1640培地での使用[2]
  • 細胞移動アッセイの培地での使用[3]
生物化学的/生理学的作用
PD 98,059はフラボノイドであり、[4]分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼキナーゼ(MAPKK)の特異的な阻害剤です。マウスでは、PD 98,059はザイモサン誘発性の臓器機能不全症候群および非敗血症性ショックの阻止に役立ちます。[5]PD 98,059はin vitroでの細胞肥大を阻害することが知られています。またPD 98,059は、間葉系間質細胞の軟骨形成を誘導します。[6]
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のMAPKのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
法的情報
Warner Lambert Companyの許可を得て販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P215-5MG:
P215-1MG:
P215-VAR:
P215-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Sepsis: Advances in Research and Treatment: 2011 Edition, 38-38 (2012)
PD98059 is an equipotent antagonist of the aryl hydrocarbon receptor and inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase
Reiners JJ, et al.
Molecular Pharmacology, 53(3), 438-445 (1998)
Lingling Zhang et al.
European journal of pharmacology, 792, 15-25 (2016-11-05)
Abnormal proliferation and hypertrophy of vascular smooth muscle (VSMC), as the main structural component of the vasculature, is an important pathological mechanism of hypertension. Recently, increased levels of arginine vasopressin (AVP) and copeptin, the C-terminal fragment of provasopressin, have been
D1-like receptors inhibit insulin-induced vascular smooth muscle cell proliferation via down-regulation of insulin receptor expression
Zeng C, et al.
Journal of Hypertension, 27(5), 1033-1033 (2009)
Extracellular Matrix Proteins: Advances in Research and Application (2012)