製品名
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale yellow
溶解性
methanol: 0.7 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1c(cccc1c2[o]c3c([c](c2)=O)cccc3)OC
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChI Key
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
MAP kinase kinase (MEK)
警告
再構成
その他情報
Kültz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
513000-1GM:
513000-100MG:
513000-1.1ML:
513000-5MG:
513000-25MG:
513000-10MG:
513000-VMG:
試験成績書(COA)