product name
LY 294002, LY294002, CAS 154447-36-6, is a cell-permeable, potent, reversible, and specific inhibitor of PI 3-kinase ((IC₅₀ = 1.4 µM). Acts on the ATP-binding site.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
InChI Key
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylinositol 3-kinase
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Bechard, M., and Dalton. S. 2009. Mol. Cell. Biol.29, 2092.
Lianguzova, M.S. et al. 2007. Cell Biol. Int.31, 330.
Baumann, P., and West, S.C. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14066.
Cardone, M.H., et al. 1998. Science282, 1318.
Vlahos, C.J., et al. 1995. J. Immunol.154, 2413.
Yano, H., et al. 1995. Biochem. J.312, 145.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
487.4 °F
引火点(℃)
253.0 °C
適用法令
Jan Code
440202-5MG:
440202-25MG:
440202-1GM:
440202-500MG:
440202-1.1ML:
440202-VMG:
440202-10MG:
試験成績書(COA)