スキップする
S8307
SB 203580
≥98% (HPLC), solid, p38 MAPK inhibitor
別名:
4-(4-フルオロフェニル)-2-(4-メチルスルフィニルフェニル)-5-(4-ピリジル)-1H-イミダゾール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
在庫from市川市大町368
¥55,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H16FN3OS
CAS番号:
分子量:
377.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥55,800
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
SB 203580, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
InChI key
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYSA-N
Application
細胞膜の浸透圧上昇およびカリウム枯渇を誘発する際のMAPKシグナリングの役割を試験するために、MDCK細胞がSB 203580を用いて処理されました。16この化合物は、マウス皮質ニューロン17、およびヒト肝細胞癌細胞株18におけるMAPKシグナリングを阻害するのに使用されました。
Biochem/physiol Actions
SB 203580は、in vivoにおいて、IL-1、細胞ストレス、およびバクテリアエンドトキシンに応答してMAPKAPキナーゼ-2の活性化を抑制し、ヒートショックタンパク質(HSP)27のリン酸化を阻害するピリジニルイミダゾールです。この化合物は、JNKまたはp42 MAPキナーゼを阻害せず、したがって、p38 MAPKおよびMAPKAPキナーゼ-2の生理学的役割およびその標的について試験するのに有用です。セリン/トレオニンキナーゼRaf-1の活性化を誘発することが明らかにされており、またサイトカイン産生を阻害することが報告されています。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のMAPKのページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのキナーゼホスファターゼ生物学研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
559389559398559395
SB 203580 solid, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8307
SB 203580
SB 203580 SB 203580, CAS 152121-47-6, is a highly specific, potent, cell-permeable, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of p38 MAP kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
Sigma-Aldrich
559389
SB 203580
SB 203580 InSolution, ≥98%, 1 mg/ml, reversible inhibitor of p38 MAP kinase
Sigma-Aldrich
559398
SB 203580
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
SB 203580, CAS 152121-47-6, is a highly specific, potent, cell-permeable, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of p38 MAP kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
description
InSolution, ≥98%, 1 mg/ml, reversible inhibitor of p38 MAP kinase
description
SB 203580, Hydrochloride, CAS 869185-85-3, is a water-soluble form of SB 203580. A highly potent, selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAP Kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells).
form
solid
form
film (Thin)
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: soluble
color
white to off-white
color
-
color
-
color
bright yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 203580
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
S8307-IP: + S8307-1MG: + S8307-VAR: + S8307-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)