Merck
L9908
Sigma-Aldrich
LY-294,002 塩酸塩
from microbial (Staphylococcus roseus), ≥98% (HPLC), solid, PI3K inhibitor
別名:
2-(4-モルホリニル)-8-フェニル-1(4H)-ベンゾピラン-4-オン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥15,000
5 MG
¥43,400
¥15,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥15,000
5 MG
¥43,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
343.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
LY-294,002 塩酸塩, solid, ≥98% (HPLC)
由来生物
microbial (Staphylococcus roseus)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=C(Oc2c1cccc2-c3ccccc3)N4CCOCC4
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
InChI Key
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
詳細
LY-294,002 塩酸塩はフラボノイドであるケルセチンの誘導体であり、ホスホイノシチド3-キナーゼ(PI3K)の酵素活性を高度に阻害します。[1]LY-294,002 はマクロファージにおける核因子κB のシグナリングを阻害します。[2]オートファゴソームタンパク質 LC3 の発現を亢進させ、胃がん細胞[3]および鼻咽頭がん細胞におけるアポトーシスを促進させます。[4]LY-294,002 は活動電位の再分極を調節し、筋細胞の収縮性を改善させます。[5]
アプリケーション
LY-294,002 塩酸塩は下記の阻害に使用されます。
  • ヒト肺がん細胞株におけるホスホイノシチド3-キナーゼ(PI3K)[6]
  • 間葉幹細胞(MSC)におけるオートファジー[7]
  • 線維芽細胞[8]および心臓細胞におけるセリン・スレオニン特異的タンパク質キナーゼ(AKT)シグナリング[9]
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルイノシト-ル3-キナ-ゼ特異的な細胞透過性のインヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のG Proteins (Heterotrimeric)[Gタンパク質(ヘテロトリマー)]およびPhosphoinositide Kinases(ホスホイノシチドキナーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Cyclic Nucleotide and Kinase Phosphatase Biology 研究のための注目製品の一つです。Cyclic Nucleotide and Kinase Phosphatase Biology 研究用のその他の注目製品もご覧ください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9908-1MG:
L9908-BULK:
L9908-IP:
L9908-VAR:
L9908-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
miR-126 suppresses epithelial-to-mesenchymal transition and metastasis by targeting PI3K/AKT/Snail signaling of lung cancer cells
Jia Z, et al.
Oncology Letters, 15(5), 7369-7375 (2018)
Structural determinants of phosphoinositide 3-kinase inhibition by wortmannin, LY294002, quercetin, myricetin, and staurosporine
Walker EH, et al.
Molecular Cell, 6(4), 909-919 (2000)
The Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor LY294002 modulates cytokine expression in macrophages via p50 nuclear factor kappa B inhibition, in a PI3K-independent mechanism
Avni D, et al.
Biochemical Pharmacology, 83(1), 106-114 (2012)
Phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor (LY294002) induces apoptosis of human nasopharyngeal carcinoma in vitro and in vivo
Jiang H, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 29(1), 34-34 (2010)
Endothelial cell activation on 3D-matrices derived from PDGF-BB-stimulated fibroblasts is mediated by Snail1
Herrera A, et al.
Oncogenesis, 7(9), 76-76 (2018)
資料
『オートファジーはがん細胞の薬剤耐性化を促進する』という記事を紹介します
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
すべて表示
質問
1–4/4 質問  
  1. Can I use Product L9908, LY-294,002 hydrochloride, in conjugation with Wortmannin?
    1 回答
    1. We have not done any such testing, but the following references may be helpful: https://jpet.aspetjournals.org/cgi/content/abstract/320/3/1013, https://molpharm.aspetjournals.org/cgi/reprint/66/1/187.
      役に立ちましたか?
  2. What is the solution stability in DMSO for Product L9908, LY-294,002 hydrochloride?
    1 回答
    1. After reconstitution in DMSO, aliquot and freeze the stock solution at -20 °C. DMSO stock solutions are stable for at least 1 month at -20 °C.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. What is the recommended concentration for using Product L9908, LY-294,002 hydrochloride?
    1 回答
    1. One can use this product at 50 uM concentration.