662005
U0126
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
別名:
U0126, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4- bis(2-aminophenylthio)butadiene, MEK Inhibitor VI, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadiene, MEK Inhibitor VI
About This Item
おすすめの製品
製品名
U0126, U0126, CAS 109511-58-2, is a potent and specific inhibitor of MEK1 (IC₅₀ = 72 nM) and MEK2 (IC₅₀ = 58 nM). The inhibition is noncompetitive with respect to both ATP and ERK.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 200 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(c2c(cccc2)N)\C(=C(\C(=C(\Sc1c(cccc1)N)/N)\C#N)/C#N)\N
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
InChI Key
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
MEK1 and MEK2
包装
警告
再構成
その他情報
DeSilva, D.R., et al. 1998. J. Immunol. 160, 4175.
Duncia, J.V., et al. 1998. Biorg. Med. Chem. Lett.8, 2839.
Favata, M.F., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 18623.
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
662005-20MG:
662005-10MG:
662005-3GM:
662005-1MG:
662005-5MG:
662005-VMG:
試験成績書(COA)