P9248
PD 169316
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-(4-フルオロフェニル)-2-(4-ニトロフェニル)-5-(4-ピリジル)-1H-イミダゾール
サイズを選択してください
¥25,700
サイズを選択してください
About This Item
¥25,700
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
faint yellow to dark orange
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H13FN4O2/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(8-4-15)25(26)27/h1-12H,(H,23,24)
InChI Key
BGIYKDUASORTBB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9248-25MG:
P9248-VAR:
P9248-5MG:
P9248-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)