不純物
≥97% (NMR)
色
white
溶解性
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL
methanol: 19.3 mg/mL
DMSO: insoluble
SMILES記法
NCC(CP(O)(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H13ClNO3P/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H2,12,13,14)
InChI Key
VSGNGLJPOGUDON-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P118-5MG:
P118-25MG:
P118-100MG:
P118-BULK:
P118-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック