G7127
グアノシン 5′-二リン酸 ナトリウム塩
Type I, ≥96% (HPLC)
別名:
GDP
サイズを選択してください
¥17,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥17,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
タイプ
Type I
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
InChI Key
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7127-10MG-KC:
G7127-10MG:
G7127-25MG:
G7127-1G:
G7127-BULK:
G7127-500MG:
G7127-VAR:
G7127-25MG-KC:
G7127-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.