Merck
51120
Sigma-Aldrich
グアノシン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 水和物
≥90% (HPLC)
別名:
GTP-Na⁺水和物, 5′-GTP-Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥10,500
100 MG
¥25,900
1 G
¥116,000
¥10,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥10,500
100 MG
¥25,900
1 G
¥116,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O14P3 · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
523.18 (anhydrous free acid basis)
Beilstein:
4113439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥10,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −24±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4
不純物
≤3 mol/mol water (NMR)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.2Na.2H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI Key
HPLNHYUZFVUXFJ-ZVQJTLEUSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアノシン5′-三リン酸(GTP)は、プリントリヌクレオチドです。GTPは、幅広いGタンパク質共役型受容体(GPCR)GTPaseや細胞シグナル伝達/サイクリング関連グアニンヌクレオチド交換因子(GEF)の基質です。RNAポリメラーゼ転写とDNA/RNA生合成のアプリケーションについては、製品G3776をご参照ください。
アプリケーション
グアノシン5′-三リン酸ナトリウム塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • マウス扁桃体切片から得た星状細胞のカルシウム活性をモニタリングするための星状細胞パッチクランプ内液の成分として[1]
  • 電位固定法を用いた細胞株のチャネル電流記録用溶液[2]
  • 機械感覚性有毛細胞に遺伝子を導入する注入穿孔のための記録内液の調製[3]
  • 分析的サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)によりオリゴマー形成状態を分析時にヒトセプチンのG界面媒介ホモ二量体の形成を促進するため [4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51120-1G:
51120-25MG:
51120-VAR:
51120-100MG:
51120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hiroaki Kajiho et al.
The Journal of biological chemistry, 286(27), 24364-24373 (2011-05-19)
The small GTPase Rab5, which cycles between GDP-bound inactive and GTP-bound active forms, plays essential roles in membrane budding and trafficking in the early endocytic pathway. Rab5 is activated by various vacuolar protein sorting 9 (VPS9) domain-containing guanine nucleotide exchange
Gyu-Sang Hong et al.
Neuron, 94(2), 271-273 (2017-04-21)
Mechanosensation is essential for various physiological processes, and it is mediated by mechanotransduction channels. Recently, we reported that TMEM150C/Tentonin 3 (TTN3) confers mechanically activated currents with slow inactivation kinetics in several cell types, including dorsal root ganglion neurons (Hong et al.
Lukas Jakob Neukomm et al.
Development (Cambridge, England), 138(10), 2003-2014 (2011-04-15)
Multicellular organisms use programmed cell death to eliminate unwanted or potentially harmful cells. Improper cell corpse removal can lead to autoimmune diseases. The development of interventional therapies that increase engulfment activity could represent an attractive approach to treat such diseases.
S P Gilbert et al.
Biochemistry, 32(17), 4677-4684 (1993-05-04)
The Drosophila kinesin heavy-chain gene was truncated to obtain the N-terminal 401 amino acid motor domain (designated K401) containing both the microtubule and ATP binding sites. The plasmid construct with the truncated kinesin gene was used to transform Escherichia coli.
J Spychala et al.
The International journal of biochemistry, 23(10), 1155-1159 (1991-01-01)
1. Phosphocellulose column chromatography under double gradient conditions (phosphate and KCl) revealed two forms of AMP deaminase in rat heart and brain and a single form in the liver and skeletal muscle. 2. Kinetically all purified AMP deaminases were classified