Merck
G013
Sigma-Aldrich
R(+)-バクロフェン 塩酸塩
solid
別名:
Arbaclofen 塩酸塩, R(+)-β-(アミノメチル)-4-クロロベンゼンプロパン酸 塩酸塩, STX209
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥53,800
100 MG
¥98,500
500 MG
¥372,000
¥53,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥53,800
100 MG
¥98,500
500 MG
¥372,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12ClNO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
250.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥53,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
光学活性
[α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.)
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.)
SMILES記法
Cl[H].NC[C@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
WMNUVYYLMCMHLU-QRPNPIFTSA-N
遺伝子情報
human ... GABBR1(2550)
mouse ... GABBR1(54393)
rat ... GABBR1(81657)
アプリケーション
R(+)-バクロフェン塩酸塩は、ラットモデルにおいてM43068誘発性抗侵害作用に対するその効果を調べるためにGABAB 受容体アゴニストとして使用されています。[1]また、ラット線条体においてアンフェタミン誘発性の行動的・神経化学的応答に対するその効果を調べるためのGABAB 受容体アゴニストとして使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
バクロフェンは、γ-アミノ酪酸(GABA)の誘導体で、4-アミノ酪酸受容体(GABAB)アゴニストとして機能します。GABA受容体と立体特異的に相互作用し、鎮痙作用を発揮します。[3]バクロフェンは、三叉神経痛や痙性脊髄麻痺の発作性疼痛に対する治療効果を示します。[3]R(+)-バクロフェンは、より活性の高いエナンチオマーです。
その他情報
遊離塩基形R(−)-バクロフェンと同様のエナンチオマ-です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G013-IP:
G013-25MG:
G013INT4F-BULK:
G013-VAR:
G013INT4-BULK:
G013-BULK:
G013-500MG:
G013-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of both enantiomers of baclofen using (R)-and (S)-N-phenylpantolactam as chiral auxiliaries
Camps P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(13) (2004)
Intracerebral Baclofen Administration Decreases Amphetamine-Induced Behavior and Neuropeptide Gene Expression in the Striatum
Wenxia Z, et al.
Neuropsychopharmacology, 880?890-880?890 (2004)
An efficient synthesis of (R)-and (S)-baclofen via desymmetrization
Ji L, et al.
Tetrahedron Letters, 50(45), 6166-6168 (2009)
Yuriko Watanabe et al.
European journal of pharmacology, 837, 88-95 (2018-08-08)
The nucleus accumbens contains delta-opioid receptors that may decrease inhibitory neurotransmission. As GABAB receptors inhibit dopamine release, decrease in activation of GABAB receptors may be a mediator of delta-opioid receptor-induced accumbal dopamine efflux. If so, accumbal dopamine efflux induced by
Ya-Qun Zhou et al.
The journal of pain, 18(8), 933-946 (2017-03-23)
Cancer-induced bone pain (CIBP) remains a major challenge in advanced cancer patients because of our lack of understanding of its mechanisms. Previous studies have shown the vital role of γ-aminobutyric acid B receptors (GABABRs) in regulating nociception and various neuropathic
プロトコル
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets