Merck
B5399
Sigma-Aldrich
(±)-バクロフェン
≥98% (HPLC), solid
別名:
(±)-β-(アミノメチル)-4-クロロベンゼンプロパン酸, リオレサール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥15,900
5 G
¥62,700
10 G
¥103,000
¥15,900
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥15,900
5 G
¥62,700
10 G
¥103,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
213.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥15,900
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white to very faintly yellow
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI Key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-バクロフェンは、γ-アミノ酪酸受容体B(GABAB受容体)アゴニストとして、以下の用途に使用されています:
  • GABA作動薬を制御して、1-メチル-4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロピリジン(MPTP)誘発性のド-パミン作動性毒性に対する保護効果を検討するため[1]
  • in vivoでの変異マウスの運動機能試験と成績に対するその効果を検討するため[2]
  • 腹側被蓋領域(VTA)のドーパミン作動性(DA)ニューロンに対する興奮作用を検討するため[3]
  • プルキンエニューロンにおける樹状突起興奮性の抑制における作用を検討するため[4]
生物化学的/生理学的作用
γ-アミノ酪酸(GABA)類似体であるバクロフェンは、筋弛緩作用を有します[1]。γ-アミノ酪酸受容体B(GABAB)アゴニストであるバクロフェンは、樹状突起のカリウムK+チャネルの増強に関与する可能性があります。[4]胃食道逆流性疾患(GERD)における一過性下部食道括約筋弛緩(TLESR)の阻害に有用であると考えられます。[5]またバクロフェンは、特にアルコール使用障害(AUD)における中毒の治療にも活用できる可能性があります。[6]
GABABレセプタ-のアゴニストであり、骨格筋弛緩剤、抗けいれん薬です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B5399-500MG:
B5399-5G:
B5399-VAR:
B5399-BULK:
B5399-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Abhiram Pushparaj et al.
Behavioural brain research, 290, 77-83 (2015-05-03)
Our prior work demonstrated the involvement of the caudal granular subregion of the insular cortex in a rat model of nicotine self-administration. Recent studies in various animal models of addiction for nicotine and other drugs have identified a role for
The Use of Baclofen as a Treatment for Alcohol Use Disorder: A Clinical Practice Perspective.
de Beaurepaire, et al.
Frontiers in Psychiatry, 9, 708-708 (2021)
The effects of baclofen for the treatment of gastroesophageal reflux disease: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Li, et al.
Gastroenterology Research and Practice, 2014, 307805-307805 (2020)
Ravi Chopra et al.
PloS one, 13(5), e0198040-e0198040 (2018-05-31)
Purkinje neuron dendritic degeneration precedes cell loss in cerebellar ataxia, but the basis for dendritic vulnerability in ataxia remains poorly understood. Recent work has suggested that potassium (K+) channel dysfunction and consequent spiking abnormalities contribute to Purkinje neuron degeneration, but
Mohamed-Ali Gorsane et al.
Substance abuse, 33(4), 336-349 (2012-09-20)
Baclofen, a γ-aminobutyric acid (GABA)-B receptor agonist, represents a promising drug in alcohol addiction management. Animal models have shown its action at various stages of the process of alcohol addiction. Moreover, initial open and randomized controlled trials have shown the