Merck
A6566
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシサクロフェン
≥98% (TLC), solid
別名:
3-アミノ-2-(4-クロロフェニル)-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 MG
¥22,700
¥22,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 MG
¥22,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12ClNO4S
CAS番号:
分子量:
265.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥22,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL
methanol: 1.4 mg/mL
DMSO: 28 mg/mL
0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
SMILES記法
NCC(O)(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO4S/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12,5-11)6-16(13,14)15/h1-4,12H,5-6,11H2,(H,13,14,15)
InChI Key
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
GABABレセプタ-の強力かつ選択的なアンタゴニストです。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A6566-10MG:
A6566-2.5MG:
A6566-BULK:
A6566-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Obrietan et al.
Journal of neurophysiology, 82(1), 94-102 (1999-07-13)
In the mature nervous system excitatory neurotransmission mediated by glutamate is balanced by the inhibitory actions of GABA. However, during early development, GABA acting at the ligand-gated GABAA Cl- channel also exerts excitatory actions. This raises a question as to
María M Bonaventura et al.
European journal of pharmacology, 677(1-3), 188-196 (2012-01-03)
γ-Aminobutyric acid (GABA) inhibits insulin secretion through GABA(B) receptors in pancreatic β-cells. We investigated whether GABA(B) receptors participated in the regulation of glucose homeostasis in vivo. BALB/c mice acutely pre-injected with the GABA(B) receptor agonist baclofen (7.5mg/kg, i.p.) presented glucose
Fu-Sun Lo et al.
Journal of neurophysiology, 87(3), 1175-1185 (2002-03-06)
Using intracellular recordings in an isolated (in vitro) rat brain stem preparation, we examined the synaptic responses of developing relay neurons in the dorsal lateral geniculate nucleus (LGN). In newborn rats, strong stimulation of the optic tract (OT) evoked excitatory
P W Kalivas et al.
Neuroscience, 104(1), 129-136 (2001-04-20)
This study evaluated the capacity of mu-opioid and glutamate receptor agonists to differentially regulate the involvement of the GABAergic projection from the ventral pallidum to the mediodorsal thalamus in working memory and locomotor activity. Microinjection of either the ionotropic glutamate
Nonna A Otmakhova et al.
Journal of neurophysiology, 92(4), 2027-2039 (2004-05-28)
CA1 pyramidal cells receive two major excitatory inputs: the perforant path (PP) terminates in the most distal dendrites, whereas the Schaffer collaterals (SC) terminate more proximally. We have examined the mechanism of the afterhyperpolarization (AHP) that follows single subthreshold excitatory