Merck
14340
Sigma-Aldrich
(+)-ビククリン
≥97.0% (TLC)
別名:
Bucuculline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17NO6
CAS番号:
分子量:
367.35
Beilstein:
98786
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
mp
193-197 °C
SMILES記法
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビククリンは、痙攣性のアルカロイドです。もともと、Dicentra cucullariaから単離されていました。
アプリケーション
ビククリンは以下の用途に使用されています。
  • コノリジン/カンナビジオールの薬力学プロファイルとネットワーク活性プロファイルを比較するための化合物として
  • GABAA受容体の機能に与える長期のカフェイン投与の影響を研究するために
  • ラットのニューロンにおけるN-メチル-D-アスパラギン酸受容体(NMDAR)特異的誘発性および微小興奮性シナプス後電流(eEPSCおよびmEPSC)を特定するために
生物化学的/生理学的作用
(+)-ビククリンは、受容体へのGABAリガンド結合の競合的阻害剤として作用します。
(+)-ビククリンはGABAA受容体の拮抗薬です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAC Receptors(GABAC受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
14340-VAR:
14340-100MG:
14340-25MG:
14340-BULK:
14340-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Herbal products and GABA receptors
Johnston GAR, et al.
Encyclopedia of Neuroscience, 169(2), 1095-1101 (2009)
Discovering the pharmacodynamics of conolidine and cannabidiol using a cultured neuronal network based workflow
Mendis GDC, et al.
Scientific reports, 9(1), 121-121 (2019)
Evidence for naloxone and opiates as GABA antagonists
E. Breuker et al.
British Journal of Pharmacology, 58, 458-458 (1976)
Prolonged ketamine exposure induces increased activity of the GluN2B-containing N-methyl-D-aspartate receptor in the anterior cingulate cortex of neonatal rats
Kokane SS, et al.
Neurotoxicology and Teratology, 63(2), 1-8 (2017)
Evidence that bicuculline and picrotoxin act at separate sites to antagonize gamma-aminobutyric acid in rat cuneate nucleus.
M A Simmonds
Neuropharmacology, 19(1), 39-45 (1980-01-01)
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.