A5513
N-Acetylprocainamide hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
別名:
N-Acetylnovocainamide hydrochloride, Acecainide hydrochloride, NAPA
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C15H23N3O2.ClH/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19;/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H
InChI Key
IYEWBJUCJHKLHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as an internal standard for spiking plasma samples for ultra-high-pressure liquid chromatography coupled with a diode array detector (UHPLC-DAD) analysis[1]
- to test its relaxant effect on tracheal smooth muscle tissue preparations[2]
- in preparation of complexes with N-acetyl-L-tyrosine methyl ester and N-acetyl-L-phenylalanine methyl ester for studying intermolecular interactions using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy studies[3]
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5513-BULK:
A5513-5G:
A5513-500MG:
A5513-1G:
A5513-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック