スキップする
G014
S(−)-バクロフェン 塩酸塩
≥98% (HPLC), solid
別名:
S(–)-β-(アミノメチル)-4-クロロベンゼンプロパン酸 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H12ClNO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
250.12
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]28/D −2.2°, c = 0.9 in methanol(lit.)
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].NC[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m1./s1
InChI key
WMNUVYYLMCMHLU-DDWIOCJRSA-N
Biochem/physiol Actions
S(-)-バクロフェン塩酸塩は、バクロフェンよりも活性が低いエナンチオマーです。
Other Notes
遊離塩基形S(+)-バクロフェンと同様のエナンチオマ-です。
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
G014-25MG: + G014-500MG: + G014-BULK: + G014INT5-BULK: + G014-IP: + G014-VAR: + G014-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)