Merck
MWSDS17S
Sigma-Aldrich
ペプチド分子量マーカー
mol wt 2,500-17,000 Da
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
形状
powder
分子量
glucagon 3,480
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobin I (56-131) 8,160
myoglobin I + II (1-131) 14,440
myoglobin I + III (56-153) 10,600
myoglobin II (1-55) 6,210
myoglobin III (132-153) 2,510
2,500-17,000 Da
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
MWSDS17S-BULK:
MWSDS17S-1VL:
MWSDS17S-VAR:
MWSDS17S-5X1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to