Merck
C6210
Supelco
色素マーカー 超低分子領域(分子量 1,060~26,600)
別名:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥42,900
5 X 1 VIAL
¥108,000
¥42,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥42,900
5 X 1 VIAL
¥108,000
About This Item
UNSPSCコード:
41105337
NACRES:
NA.25
¥42,900
Check Cart for Availability
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
保管温度
−20°C
アプリケーション
色素マーカー超低分子領域(分子量1,060-26,600)はトリス-トリシン-SDS-PAGE用です。
このシグマのマーカーはドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)用です。[1][2]
包装
色素マーカー超低分子領域(分子量1,060-26,600)の各バイアルには、6種の染料-標識ポリペプチド、10 mMトリス-HCl(pH 7.0)、0.5% SDS、2 mM EDTA、4M 尿素、33%のグリセロールおよび0.01%のアジドナトリウムの溶液200μLが入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C6210-PH:
C6210-1VL:
C6210-VAR:
C6210-1VL-PW:
C6210-5X1VL:
C6210-BULK:
C6210PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.