スキップする
A8887
アクリルアミド
suitable for electrophoresis, ≥99%
別名:
2-プロペンアミド, アクリル酸アミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥8,810
500 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥14,600
1 kg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥21,400
2.5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥46,100
この商品について
化学式:
CH2=CHCONH2
CAS番号:
分子量:
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
¥8,810
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
アクリルアミド(AA)は神経毒であり発がん性物質です。フライドポテトやポテトチップなどのジャガイモ製品に加え、シリアル製品にもアクリルアミドが含まれます。この反応性の高い有機化合物は、重合してポリアクリルアミドを形成できます。
アクリルアミドはトリプトファン蛍光のクエンチャーとして働きます。アクリルアミドは、電気泳動中に、タンパク質のシステイン及びε-NH2リジン残基のSH基をアルキル化します。ビスアクリルアミドは架橋に必要とされ、アクリルアミドは単量体の重合に不可欠です。アクリルアミドはビスアクリルアミドとともに架橋してポリアクリルアミドゲルを形成し、タンパク質やその他の生体分子の分離に使用されます。
Application
アクリルアミドは以下の用途に使用されています:
  • K562細胞のビメンチンおよびケラチン中間径フィラメントネットワークを凝集するため
  • 柔軟な培養基質の調製および特性評価のため[1]
  • ヒドロゲル合成のため
  • ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル(SDS-PAGE)電気泳動によるタンパク質測定のため
アクリルアミドは以下の用途に使用されています:
  • ハイドロゲルの合成に
  • ポリアクリルアミドゲルの調製に[1]
  • ビメンチン及びケラチン中間径フィラメントネットワークの凝塊形成に
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3553A9099A4058
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
liquid
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
-
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アクリルアミド
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
劇物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A8887-1KG:4.54817318773E12 + A8887-2.5KG:4.548173187747E12 + A8887-100G:4.548173187723E12 + A8887-500G:4.548173187754E12 + A8887-5G:4.548173276007E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf